Läs mer
2,5-diklorobenzenetiol, TRC
Produktkod. 30382884
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30382884 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30382884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4322202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Molekylformel C6H4Cl2S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
LEDER Sc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-namn 2,5-diklorobenzenetiol
Molekylvikt (g/mol) 179.07
Formel vikt 177.9411