Läs mer
2,5-diklorobenzoesyra, 97 %
Produktkod. 10340954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10340954 10 g Glasflaska 10g
10676752 50 g Plastflaska 50g
10676942 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10340954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163240100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-79-3 | C7H4Cl2O2 | 191,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-79-3
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
MDL-nummer MFCD00002416
InChI-nyckel QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dichloro, unii-kp7cmr0gsd, 2,5-dichlorobenzoicacid, kp7cmr0gsd, 2,5-dichloro-benzoic acid, ccris 8609, pubchem3685, 2,5dichlorobenzoic acid, wln: qvr bg eg, dsstox_cid_4978
PubChem CID 5784
IUPAC-namn 2,5-diklorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichlorobenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 152.0°C to 157.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 301.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CO2H
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, 342
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.8g/L (14°C). Other solubilities: soluble in most polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formel vikt 191.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dichlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.