Läs mer
2,5-diklorbensonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418116
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418116 5 g 5g
11428116 25 g 25g
11438116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14141.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21663-61-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21663-61-6
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00019741
InChI-nyckel LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057
PubChem CID 89000
IUPAC-namn 2,5-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 128°C to 131°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2045293
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.