Läs mer
2,5-diklorbensotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423704
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423704 5 g 5g
11433704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423704 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11310.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 320-50-3 | C7H3Cl2F3 | 214.996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-50-3
Molekylformel C7H3Cl2F3
Molekylvikt (g/mol) 214.996
MDL-nummer MFCD00000608
InChI-nyckel DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
PubChem CID 35360
IUPAC-namn 1,4-diklor-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Densitet 1.483
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1955442
Formel vikt 215
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.