Läs mer
2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Produktkod. 18023780
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18023780 25 mg
1 options
Produktkod. 18023780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 64985-85-9
Analyt- eller komponentnamn 2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H3 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,5-dichloro-α-oxo-, 2,5-Dichlorobenzoyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-7(10)6(3-5)8(12)4-11/h1-3H
LEDER Clc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)C#N
IUPAC-namn 2,5-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvikt (g/mol) 200.022
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198.9592 g/mol