Läs mer
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11322037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322037 25 g 25g
11312037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07734.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34145-05-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34145-05-6
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
MDL-nummer MFCD00004607
InChI-nyckel LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118604
IUPAC-namn (2,5-diklorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3240770
Synonym 2,5-dichlorophenyl methanol, 2,5-dichlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzylic alcohol, 2,5-dichloro-phenyl-methanol, 2,5-dichlorobenzylalcohol, acmc-1ad0a, 2,5-dichloro benzylalcohol, 2,5-dichloro-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,5-dichloro
Formel vikt 177.03
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.