Läs mer
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11353237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353237 5 g 5g
11343237 1 g 1g
11363237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13775.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85482-13-9
Molekylformel C7H5BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 239.921
MDL-nummer MFCD00236034
InChI-nyckel UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Smältpunkt 39°C to 43°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 637803
Formel vikt 239.93
Procent renhet 97%