Läs mer
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11363237
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11363237 25 g 25g
11343237 1 g 1g
11353237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11363237 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13775.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85482-13-9
Molekylformel C7H5BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 239.921
MDL-nummer MFCD00236034
InChI-nyckel UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Smältpunkt 39°C to 43°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 637803
Formel vikt 239.93
Procent renhet 97%