Läs mer
2,5-Dichlorobenzyl chloride, 97%
Produktkod. 11311937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311937 5 g 5g
11321937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07506.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2745-49-5 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
2,5-diklorbensylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-diklorbensylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibla material är oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2745-49-5
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.467
MDL-nummer MFCD00035818
InChI-nyckel OMZINLIPPVNUOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl chloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl benzene, 2,5-dichlorobenzylchloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl-benzene, unii-g46i9555fb, benzene, 1,4-dichloro-2-chloromethyl, acmc-20a58t, alpha,2,5-trichlorotoluene, unii-6q4qcu6n2r component
PubChem CID 75976
IUPAC-namn 1,4-diklor-2-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzyl chloride
Kokpunkt 121°C to 124°C (14 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5755
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 637802
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 195.48
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.