Läs mer
2,5-Dichlorobenzyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichlorobenzyl Chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| Formel vikt | 193.9457 |