Läs mer
2,5-Dichlorobenzylamine, 97%
Produktkod. 11318535
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318535 5 g 5g
11308535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10541-69-2 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
2,5-diklorbensylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 2,5-diklorbensylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10541-69-2
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00052391
InChI-nyckel AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine
PubChem CID 457600
IUPAC-namn (2,5-diklorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzylamine
Densitet 1.318
Kokpunkt 74°C to 76°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.5775
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2639302
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 176.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.