Läs mer
2,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1219804-50-8 |
| Molekylformel | C12 D5 H3 Cl2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2,5-Dichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB 9-d5, 2,5-DiCB-2',3',4',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-10-6-7-12(14)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.1287 |
| Formel vikt | 227.0317 g/mol |
| Visa mer |