missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dichlorofluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichlorofluorene |
| CAS | 934748-28-4 |
| Molekylformel | C13H8Cl2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dichloro-9H-fluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-4-5-11-9(7-10)6-8-2-1-3-12(15)13(8)11/h1-5,7H,6H2 |
| LEDER | Clc1ccc2c(Cc3cccc(Cl)c23)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.11 |
| Formel vikt | 234.0003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?