Läs mer
2,5-diklornitrobensen, TRC
Produktkod. 30387286
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30387286 5 g
1 options
Produktkod. 30387286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4355255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Molekylformel C6 H3 Cl2 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-namn 1,4-diklor-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 192
Formel vikt 190.9541