Läs mer
2,5-diklornitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichloronitrobenzene |
| CAS | 89-61-2 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-diklor-2-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 192 |
| Formel vikt | 190.9541 |