Learn More
2,5-Dichlorophenol-3,4,6-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichlorophenol ring-d3 |
| CAS | 1219803-68-5 |
| Molekylformel | C6 2H3 H Cl2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorophenol D3, 2,5-Dichlorophenol-3,4,6-D3, 2,5-Dichlorophenol (ring-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(O)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,5-dichloro-3,4,6-trideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.02 |
| Formel vikt | 164.9828 g/mol |
| Show More |