Läs mer
2,5-diklorfenol, TRC
Produktkod. 30386823
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386823 10 g
1 options
Produktkod. 30386823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43610510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Molekylformel C6 H4 Cl2 O
Kvantitet 10 g
Synonym 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
LEDER Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-namn 2,5-diklorfenol
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9639