Läs mer
2,5-diklorfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichlorophenol |
| CAS | 583-78-8 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,5-diklorfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9639 |