Läs mer
2,5-diklorfenol, TRC
Produktkod. 30384257
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384257 1 g
30384121 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4361051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Molekylformel C6 H4 Cl2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
LEDER Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-namn 2,5-diklorfenol
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9639