Läs mer
2,5-diklorfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate |
| Analysprocentintervall | 97+% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 204.08 |
| Procent renhet | 97% |