Läs mer
2,5-diklorfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557363
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10557363 10 g 10g
10026684 5 g 5g
10515004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10557363 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01698EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3386-42-3
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.068
InChI-nyckel JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
IUPAC-namn 1,4-diklor-2-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97+%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%