Läs mer
2,5-diklorpyridin-3-amin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10315542
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10315542 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10315542 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06843DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloropyridin-3-amine
CAS 78607-32-6
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H4Cl2N2
MDL-nummer MFCD00204157
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
InChI-nyckel OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
IUPAC-namn 2,5-diklorpyridin-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 163.001
PubChem CID 2799999
Formel vikt 163.01
Procent renhet 95%