Läs mer
2,5-diklorpyridin-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10742947 5 g 5g
10099491 1 g 1g
10131042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10742947 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06842DE
Kemiska identifierare
CAS 78686-87-0
Molekylformel C6H2Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 210.438
MDL-nummer MFCD00210149
InChI-nyckel VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
PubChem CID 2799996
IUPAC-namn 2,5-diklorpyridin-3-karbonylklorid
LEDER C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 210.45
Procent renhet 97%