Läs mer
2,5-diklorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494070
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494070 25 g 25g
11442797 50 g 50g
11481960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15442.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
2,5-diklorpyridin användes vid syntesen av 6-halo-pyridin-3-ylborsyror och estrar. Den genomgår en korskopplingsreaktion med arylboronsyror i närvaro av [1,4-bis-(difenylfosfin)butan]palladium(II)diklorid som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-diklorpyridin användes vid syntesen av 6-halo-pyridin-3-ylboronsyror och estrar. Den genomgår en korskopplingsreaktion med arylboronsyror i närvaro av [1,4-bis-(difenylfosfin)butan]palladium(II)diklorid som katalysator.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16110-09-1
Molekylformel C5H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 147.99
MDL-nummer MFCD00006239
InChI-nyckel GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
IUPAC-namn 2,5-diklorpyridin
LEDER ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloropyridine
Smältpunkt 59°C to 62°C
Kokpunkt 190°C to 191°C
Flampunkt 112°C (233°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 108886
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 147.99
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.