Läs mer
2,5-diklorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10367220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367220 5 g Glasflaska 5g
10104400 25 g Glasflaska 25g
10301614 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16110-09-1
Molekylformel C5H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 147.99
MDL-nummer MFCD00006239
InChI-nyckel GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
IUPAC-namn 2,5-diklorpyridin
LEDER ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloropyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 62.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 112g/mL
Kokpunkt 190.0°C to 191.0°C
Flampunkt 112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)Cl2
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, I, 80
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 147.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dichloropyridine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.