Läs mer
2,5-Dichloropyrimidine, 95%
Produktkod. 15431099
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431099 5 g 5g
15441099 25 g 25g
15451099 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64066.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22536-67-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,5-diklorpyrimidinsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,5-diklorpyrimidinsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom
organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22536-67-0
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.974
MDL-nummer MFCD00673131
InChI-nyckel CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
IUPAC-namn 2,5-diklorpyrimidin
LEDER C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloropyrimidine
Smältpunkt 48°C to 55°C
Färg Vitt
Flampunkt 107°C (225°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 110912
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 148.97
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.