Läs mer
2,5-diklortiofen-3-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10734003
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10734003 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10603603 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734003 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09458DA
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57248-14-3
Molekylformel C5HCl3OS
Molekylvikt (g/mol) 215.472
MDL-nummer MFCD00041441
InChI-nyckel YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
IUPAC-namn 2,5-diklortiofen-3-karbonylklorid
LEDER C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.49
Procent renhet 95%