Läs mer
2,5-diklortiomenol, 98 %
Produktkod. 11484070
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484070 1 g 1g
11400293 5 g 5g
11410293 25 g 25g
11420293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11434.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 5858-18-4 | C6H4Cl2S | 179,058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5858-18-4
Molekylformel C6H4Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 179.058
MDL-nummer MFCD00004831
InChI-nyckel QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophenol, 2,5-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro thiophenol, thiophenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorophenylmercaptan, pubchem6801, thiophenol,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzenthiol, 2,5-dichloro-thiophenol
PubChem CID 79965
IUPAC-namn 2,5-diklorbensentiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorothiophenol
Smältpunkt 22 °C till 25 °C
Kokpunkt 112 °C till 116 °C (50 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.619
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042866
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 179.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.