Läs mer
2,5-Dichlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10050820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10050820 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10050820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113780250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-61-9
MDL-nummer MFCD00000609
InChI-nyckel KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC-namn 1,4-dichloro-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichlorotoluene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4.0°C to 5.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 197.0°C to 200.0°C
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6Cl2
Linjär formel CH3C6H3Cl2
Brytningsindex 1.5460 to 1.5480
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 296
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Molekylvikt (g/mol) 161.03
Formel vikt 161.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dichlorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.