Läs mer
2',5'-Dideoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',5'-Dideoxyuridine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4/c1-5-6(12)4-8(15-5)11-3-2-7(13)10-9(11)14/h2-3,5-6,8,12H,4H2,1H3,(H,10,13,14)/t5-,6+,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 212.0797 |