Läs mer
2,5-Diethyltetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Diethyltetrahydrofuran |
| CAS | 41239-48-9 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Diethyltetrahydro-furan |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-7-5-6-8(4-2)9-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC1CCC(CC)O1 |
| IUPAC-namn | 2,5-diethyloxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |