Läs mer
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 99%
Produktkod. 11345145
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345145 1 g 1g
15474127 250 mg 250mg
15464127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 918523-99-6 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
2,5-difluor-4-hydroxibensaldehyd används som primär och sekundär mellanprodukt och som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 2,5-difluor-4-hydroxibensaldehyd används som primär
och sekundär mellanprodukt och som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918523-99-6
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.104
MDL-nummer MFCD04112521
InChI-nyckel FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
PubChem CID 21966462
IUPAC-namn 2,5-difluor-4-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 158.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.