Läs mer
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464567 1 g 1g
15474567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31911.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879093-08-0
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
MDL-nummer MFCD06246882
InChI-nyckel DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3856938
IUPAC-namn 2,5-difluor-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%