Läs mer
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic Acid |
| CAS | 897958-93-9 |
| Molekylformel | C7H7BF2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3,11-12H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(F)c(cc1F)B(O)O |
| IUPAC-namn | (2,5-difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.94 |
| Formel vikt | 188.0456 |