Läs mer
2',5'-Difluoracetofenon, TRC
Produktkod. 30388188
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30388188 25 g
1 options
Produktkod. 30388188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44552525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Difluoroacetophenone
CAS 1979-36-8
Molekylformel C8H6F2O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(F)ccc1F
IUPAC-namn 1-(2,5-difluorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 156.13
Formel vikt 156.0387