Läs mer
2,5-Difluoroaniline, 98%
Produktkod. 11414003
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414003 10 g 10g
11424003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10272.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-30-6 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,5-difluoranilin användes vid syntesen av 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorfenyl)iminometyl]fenol. Det användes också vid ultraljudsassisterad beredning av 1,4-diazabutadiener. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-difluoranilin användes vid syntesen av 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorfenyl)iminometyl]fenol. Det användes också vid ultraljudsassisterad beredning av 1,4-diazabutadiener. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-30-6
Molekylformel C6H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 129.11
MDL-nummer MFCD00007651
InChI-nyckel YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-phenylamine, aniline, 2,5-difluoro, 2.5-difluoroaniline, aniline,5-difluoro, pubchem1531, 2,5-difluoro-aniline, 2,5-difluorophenylamine, benzenamine,5-difluoro
PubChem CID 67775
IUPAC-namn 2,5-difluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluoroaniline
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.285
Kokpunkt 171°C to 174°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2941
Beilstein 2802549
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 129.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.