Läs mer
2,5-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11388195
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388195 25 g 25g
11378195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08504.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-90-4
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.105
MDL-nummer MFCD00010327
InChI-nyckel VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC-namn 2,5-difluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzaldehyde
Densitet 1.308
Kokpunkt 67°C to 69°C (17 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.4985
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 2573664
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%