Läs mer
2,5-Difluorobenzaldehyd, 98 %
Product Code. 10703161 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10703161 5 g Glasflaska 5g
10249503 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10703161 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 303520050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2646-90-4 | C7H4F2O | 142,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-90-4
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00010327
InChI-nyckel VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC-namn 2,5-difluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 5-Difluorobenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 67,0 °C till 69,0 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3CHO
Brytningsindex 1,4980 till 1,5000
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.