Läs mer
2,5-Difluorobenzene-1,4-diboronic acid bis(pinacol) ester, 96%
Produktkod. 15464726
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464726 250 mg 250mg
15454726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59025.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 303006-90-8 | C18H26B2F2O4 | 366.019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303006-90-8
Molekylformel C18H26B2F2O4
Molekylvikt (g/mol) 366.019
MDL-nummer MFCD12407211
InChI-nyckel PJCSUAIUPWCQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2-2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid,pinacol ester, 2,2'-2,5-difluoro-p-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53216814
IUPAC-namn 2-[2,5-difluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzene-1,4-diboronic acid bis(pinacol) ester
Smältpunkt 202°C to 205°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 366.02
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.