Läs mer
2,5-Difluorobenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 11471117
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471117 1 g 1g
11481117 5 g 5g
11491117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24113.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 193353-34-3 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193353-34-3
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.911
MDL-nummer MFCD01863171
InChI-nyckel KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
PubChem CID 2734335
IUPAC-namn (2,5-difluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Beilstein 8833254
Formel vikt 157.91
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.