Läs mer
2,5-Difluorobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30967786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30967786 25 g 25g
30961779 5 g 5g
30951849 10 g -
30963930 100 g 100g
30957154 500 g 500g
30962103 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30967786 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1028525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzoic acid
CAS 2991-28-8
Molekylformel C7H4F2O2
MDL-nummer MFCD00002410
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(O)C1=CC(F)=CC=C1F
Molekylvikt (g/mol) 158.10
Procent renhet 98%