Läs mer
2,5-Difluorobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Difluorobenzoic Acid |
| CAS | 2991-28-8 |
| Molekylformel | C7H4F2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 190310 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2,5-difluorobenzoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.1 |
| Formel vikt | 158.0179 |