Läs mer
2,5-difluorbensonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11437886
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437886 25 g 25g
11427886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14014.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64248-64-2 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64248-64-2
Molekylformel C7H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00001777
InChI-nyckel OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro benzonitrile, 2,5-difluoro-benzonitrile, 2,5-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf ef, pubchem4754, 2,5-diflurobenzonitrile, 2,5 difluorobenzonitrile, 2,5-difluorobenzonitrile
PubChem CID 123558
IUPAC-namn 2,5-difluorbensonitril
LEDER FC1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzonitrile
Smältpunkt 31°C to 35°C
Kokpunkt 188°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2085640
Formel vikt 139.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.