Läs mer
2,5-Difluorobenzoyl chloride, 97+%
Produktkod. 11433394
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433394 5 g 5g
11443394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10651.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35730-09-7 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35730-09-7
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.547
MDL-nummer MFCD00009929
InChI-nyckel RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,5-difluoro, benzoyl chloride,2,5-difluoro, acmc-1afez, 2,5-difluoro benzoyl chloride, 2,5-difluoro-benzoyl chloride, 2,5-difluorobenzoyl chloride
PubChem CID 588082
IUPAC-namn 2,5-difluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzoyl chloride
Densitet 1.425
Kokpunkt 81°C to 83°C (14 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2046666
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 176.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.