Läs mer
2,5-Difluorobenzyl bromide, 98%
Produktkod. 11495616
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11495616 10 g 10g
11405626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11495616 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20752.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85117-99-3 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85117-99-3
Molekylformel C7H5BrF2
Molekylvikt (g/mol) 207.02
MDL-nummer MFCD00009897
InChI-nyckel ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
PubChem CID 522830
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-1,4-difluorbensen
LEDER FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzyl bromide
Densitet 1.609
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7089248
Formel vikt 207.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.