Läs mer
2,5-difluorbensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497857 25 g 25g
11477857 1 g 1g
11487857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16530.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85118-06-5 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85118-06-5
Molekylformel C7H7F2N
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD00010143
InChI-nyckel GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
PubChem CID 123589
IUPAC-namn (2,5-difluorfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC(F)=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorobenzylamine
Densitet 1.222
Kokpunkt 76°C to 78°C (15 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3539280
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 143.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.