Läs mer
2,5-difluorbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10615531 1 g Glasflaska 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10615531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311520010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Difluorobenzylamine
Namnnotering 97%
CAS 85118-06-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 76°C to 78°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7F2N
Linjär formel F2C6H3CH2NH2
Brytningsindex 1.4940 to 1.496
MDL-nummer MFCD00010143
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
InChI-nyckel GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC1=CC(F)=CC=C1F
IUPAC-namn (2,5-difluorfenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 143.14
PubChem CID 123589
Formel vikt 143.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.