missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride, Mikromol

Produktkod. 30462414
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462414 4 x 25 mg
30049598 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462414 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3659.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
CAS 1172297-96-9
Analyt- eller komponentnamn (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 F2 N O . H Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-11(14)10(7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Fc1ccc(F)c(c1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-namn (2,5-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 261.7
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 261.696 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.