Läs mer
(2,5-Difluorophenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,5-Difluorophenyl)acetic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 172.0336 |