Läs mer
(2,5-Difluorfenyl) ättiksyra, TRC
Produktkod. 30372193
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372193 1 g
30372168 10 g
30368890 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30372193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4454101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-27-5
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Synonym 2-(2,5-Difluorophenyl)acetic Acid
IUPAC-namn 2-(2,5-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2,5-Difluorophenyl)acetic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formel vikt 172.0336